SAB5702693
Anti-WSTF Antibody, clone 10Y9B6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
WBSCR10, WBSCR9, WSTF
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
10Y9B6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
185 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.25 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MAPLLGRKPFPLVKPLPGEEPLFTIPHTQEAFRTREEYEARLERYSERIWTCKSTGSSQLTHKEAWEEEQEVAELLKEEFPAWYEKLVLEMVHHNTASLE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BAZ1B(9031)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1