SAB5702691
Anti-WIPI1 Antibody, clone 2F4G9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ATG18, ATG18A, WIPI49
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2F4G9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
49 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1.60 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MEAEAADAPPGGVESALSCFSFNQDCTSLATGTKAGYKLFSLSSVEQLDQVHGSNEIPDVYIVERLFSSSLVVVVSHTKPRQMNVYHFKKGTEICNYSYS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... WIPI1(55062)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)