SAB5702690
Anti-DHFR Antibody, clone 7N3X4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
DHFRP1, DYR
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7N3X4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
20 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.35 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
HFLSRSLDDALKLTEQPELANKVDMVWIVGGSSVYKEAMNHPGHLKLFVTRIMQDFESDTFFPEIDLEKYKLLPEYPGVLSDVQEEKGIKYKFEVYEKND
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DHFR(1719)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1