SAB5702686
Anti-TorsinA/TOR1A Antibody, clone 4Q2I9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
DQ2, DYT1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4Q2I9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
38 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.9 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
LKDIEHALSVSVFNNKNSGFWHSSLIDRNLIDYFVPFLPLEYKHLKMCIRVEMQSRGYEIDEDIVSRVAEEMTFFPKEERVFSDKGCKTVFTKLDYYYDD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TOR1A(1861)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1