SAB5702672
Anti-SRSF3 Antibody, clone 9A1Z4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
SFRS3, SRp20
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9A1Z4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
20 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1.2 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MHRDSCPLDCKVYVGNLGNNGNKTELERAFGYYGPLRSVWVARNPPGFAFVEFEDPRDAADAVRELDGRTLCGCRVRVELSNGEKRSRNRGPPPSWGRRP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SRSF3(6428)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)