SAB5702666
Anti-MCM4 Antibody, clone 5N0X3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CDC21, CDC54, NKCD, NKGCD, P1-CDC21, hCdc21
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5N0X3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
97 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.88 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
LHREALKQSATDPRTGIVDISILTTGMSATSRKRKEELAEALKKLILSKGKTPALKYQQLFEDIRGQSDIAITKDMFEEALRALADDDFLTVTGKTVRLL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MCM4(4173)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1