SAB5702657
Anti-eIF4A3 Antibody, clone 6Y3N4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
DDX48, MUK34, NMP265, NUK34, RCPS, eIF4AIII
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6Y3N4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
50 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1.20 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
VDVTPTFDTMGLREDLLRGIYAYGFEKPSAIQQRAIKQIIKGRDVIAQSQSGTGKTATFSISVLQCLDIQVRETQALILAPTRELAVQIQKG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EIF4A3(9775)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1