SAB5702651
Anti-BST2 Antibody, clone 4L6O2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CD317, TETHERIN
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4L6O2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
35 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.37 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:500
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
LQQELTEAQKGFQDVEAQAATCNHTVMALMASLDAEKAQGQKKVEELEGEITTLNHKLQDASAEVERLRRENQVLSVRIAD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BST2(684)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3