SAB5702640
Anti-Calpain small subunit 1 Antibody, clone 5X8H4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CALPAIN4, CANP, CANPS, CAPN4, CDPS, CSS1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5X8H4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
28 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.91 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MFLVNSFLKGGGGGGGGGGGLGGGLGNVLGGLISGAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGTAMRILGGVISAISEAAAQYNPEPPPPRTHYSNIEANESEEVRQ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CAPNS1(826)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1