SAB5702628
Anti-LGR6 Antibody, clone 8J2J10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
GPCR, VTS20631
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8J2J10, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
104 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Konzentration
0.26 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
FPVTPEAVKSVLLVVLPLPACLNPLLYLLFNPHFRDDLRRLRPRAGDSGPLAYAAAGELEKSSCDSTQALVAFSDVDLILEASEAGRPPGLETYGFPSVT
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LGR6(59352)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)