SAB5702627
Anti-Calpain 1 Antibody, clone 10E6O5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CANP, CANP1, CANPL1, SPG76, muCANP, muCL
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
10E6O5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
75 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1.435 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
DGATRTDICQGALGDCWLLAAIASLTLNDTLLHRVVPHGQSFQNGYAGIFHFQLWQFGEWVDVVVDDLLPIKDGKLVFVHSAEGNEFWSALLEKAYAKVNG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CAPN1(823)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1