SAB5702615
Anti-A-RAF Antibody, clone 4U9L7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
A-RAF, ARAF1, PKS2, RAFA1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4U9L7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
68 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.67 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
RQHEAPSNRPLNELLTPQGPSPRTQHCDPEHFPFPAPANAPLQRIRSTSTPNVHMVSTTAPMDSNLIQLTGQSFSTDAAGSRGGSDGTPRGSPSPASVSSGRKSPHSKSPAEQRERKSLADDKKK
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARAF(369)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)