SAB5702600
Anti-PHOX2B Antibody, clone 4W5J8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
NBLST2, NBPhox, PMX2B
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4W5J8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
35 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
0.55 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
GGGPSPAGAPGAAGPGGPGGEPGKGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGLAAAGGPGQGWAPGPGPITSIPDSLGGPFASVLSSLQRPNGAKAALVKSSMF
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PHOX2B(8929)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1