SAB5702595
Anti-CDC23 Antibody, clone 1Q2I3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ANAPC8, APC8, CUT23
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1Q2I3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
69 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1.55 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
YSCGEIVEHLEESTAFRYLAQYYFKCKLWDEASTCAQKCCAFNDTREEGKALLRQILQLRNQGETPTTEVPAPFFLPASLSANNTPTRRVSPLNLSSVTP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDC23(8697)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)