SAB5702592
Anti-NAP1L1 Antibody, clone 4W8B6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
NAP1, NAP1L, NRP
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4W8B6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
52 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.42 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MADIDNKEQSELDQDLDDVEEVEEEETGEETKLKARQLTVQMMQNPQILAALQERLDGLVETPTGYIESLPRVVKRRVNALKNLQVKCAQIEAKFYEEVH
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NAP1L1(4673)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1