SAB5702569
Anti-ATG4B Antibody, clone 9H6M6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
APG4B, AUTL1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9H6M6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
48 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
1.70 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
DRHCNGFPAGAEVTNRPSPWRPLVLLIPLRLGLTDINEAYVETLKHCFMMPQSLGVIGGKPNSAHYFIGYVGEELIYLDPHTTQPAVEPTDGCFIPDESFH
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATG4B(23192)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1