SAB5702544
Anti-15-PGDH/HPGD Antibody, clone 2X4N7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
15-PGDH, PGDH, PGDH1, PHOAR1, SDR36C1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2X4N7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
29 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
0.65 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
DEQFEPQKTLFIQCDVADQQQLRDTFRKVVDHFGRLDILVNNAGVNNEKNWEKTLQINLVSVISGTYLGLDYMSKQNGGEGGIIINMSSLAGLMPVAQQPVY
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HPGD(3248)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)