SAB5702505
Anti-ALAS1 Antibody, clone 2K1G3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ALAS, ALAS-H, ALAS3, ALASH, MIG4
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2K1G3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
70 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.58 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
TEVCDELMSRHNIYVQAINYPTVPRGEELLRIAPTPHHTPQMMNYFLENLLVTWKQVGLELKPHSSAECNFCRRPLHFEVMSEREKSYFSGLSKLVSAQA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ALAS1(211)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1