SAB5702459
Anti-IGFBP7 Antibody, clone 8M10Q9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
AGM, FSTL2, IBP-7, IGFBP-7, IGFBP-7v, IGFBPRP1, MAC25, PSF, RAMSVPS, TAF
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8M10Q9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
32 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1.6 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
LGETRDACGCCPMCARGEGEPCGGGGAGRGYCAPGMECVKSRKRRKGKAGAAAGGPGVSGVCVCKSRYPVCGSDGTTYPSGCQLRAASQRAESRGEKAITQ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IGFBP7(3490)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1