SAB5702438
Anti-PI3 Kinase p85 alpha Antibody, clone 7Z9H0, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
AGM7, GRB1, IMD36, p85, p85-ALPHA
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7Z9H0, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
85 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.6 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MSAEGYQYRALYDYKKEREEDIDLHLGDILTVNKGSLVALGFSDGQEARPEEIGWLNGYNETTGERGDFPGTYVEYIGRKKISPPTPKPRPPRPLPVAPG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PIK3R1(5295)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1