SAB5702437
Anti-NDUFA13/GRIM19 Antibody, clone 7D1Z6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
B16.6, CDA016, CGI-39, GRIM-19, GRIM19
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7D1Z6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
17 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.7mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MAASKVKQDMPPPGGYGPIDYKRNLPRRGLSGYSMLAIGIGTLIYGHWSIMKWNRERRRLQIEDFEARIALLPLLQAETDRRTLQMLRENLEEEAIIMKDVPDWKVGESVFHTTRWVPPLIGELYGLRTTEEALHASHGFMWYT
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NDUFA13(51079)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)