SAB5702433
Anti-PAR4 Antibody, clone 10Q2G9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
PAR4, Par-4
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
10Q2G9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
41 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
YSRTDRSGFPRYNRDANVSGTLVSSSTLEKKIEDLEKEVVRERQENLRLVRLMQDKEEMIGKLKEEIDLLNRDLDDIEDENEQLKQENKTLLKVVGQLTR
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PAWR(5074)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)