SAB5702358
Anti-Cyclin H Antibody, clone 3N5S3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CAK, CycH, p34, p37
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3N5S3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
34 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
0.10 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
AGITMESYLSESLMLKENRTCLSQLLDIMKSMRNLVKKYEPPRSEEVAVLKQKLERCHSAELALNVITKKRKGYEDDDYVSKKSKHEEEEWTDDDLVESL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CCNH(902)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)