SAB5702322
Anti-ACLY Antibody, clone 8A0V0, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ACL, ATPCL, CLATP
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8A0V0, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.26 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
ATPLLDYALEVEKITTSKKPNLILNVDGLIGVAFVDMLRNCGSFTREEADEYIDIGALNGIFVLGRSMGFIGHYLDQKRLKQGLYRHPWDDISYVLPEHMSM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACLY(47)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)