SAB5702319
Anti-CD35/CR1 Antibody, clone 2A0Q1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
C3BR, C4BR, CD35, KN
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2A0Q1, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1.10 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
DGYTLEGSPWSQCQADDRWDPPLAKCTSRTHDALIVGTLSGTIFFILLIIFLSWIILKHRKGNNAHENPKEVAIHLHSQGGSSVHPRTLQTNEENSRVLP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CR1(1378)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1