SAB5702307
Anti-MSR1 Antibody, clone 10O8B0, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CD204, SCARA1, SR-A, SR-AI, SR-AII, SR-AIII, SRA, phSR1, phSR2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
10O8B0, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
70 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
1.40 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MEQWDHFHNQQEDTDSCSESVKFDARSMTALLPPNPKNSPSLQEKLKSFKAALIALYLLVFAVLIPLIGIVAAQLLKWETKNCSVSSTNANDITQSLTGK
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MSR1(4481)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)