SAB5702305
Anti-CD84 Antibody, clone 0N8J7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CD84, LY9B, SLAMF5, hCD84, mCD84, CD84 molecule
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
0N8J7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
55-82 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.60 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
FRLFKRRQGRIFPEGSCLNTFTKNPYAASKKTIYTYIMASRNTQPAESRIYDEILQSKVLPSKEEPVNTVYSEVQFADKMGKASTQDSKPPGTSSYEIVI
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD84(8832)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)