SAB5702289
Anti-COX6B1 Antibody, clone 7T0J5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
COX6B1, COX6B, COXG, COXVIb1, cytochrome c oxidase subunit 6B1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7T0J5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
10 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.80 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MAEDMETKIKNYKTAPFDSRFPNQNQTRNCWQNYLDFHRCQKAMTAKGGDISVCEWYQRVYQSLCPTSWVTDWDEQRAEGTFPGKI
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COX6B1(1340)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)