SAB5702286
Anti-Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A) Antibody, clone 8I8E4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
AP-2, AP-2alpha, AP2TF, BOFS, TFAP2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8I8E4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
48 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
2 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
NADFQPPYFPPPYQPIYPQSQDPYSHVNDPYSLNPLHAQPQPQHPGWPGQRQSQESGLLHTHRGLPHQLSGLDPRRDYRRHEDLLHGPHALSSGLGDLSIH
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TFAP2A(7020)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1