SAB5702245
Anti-CD28 Antibody, clone 5G1C8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
Tp44
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5G1C8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
45 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1.00 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD28(940)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3