SAB5702206
Anti-PHF8 Antibody, clone 2H9D4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
JHDM1F, KDM7B, MRXSSD, ZNF422
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2H9D4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
140 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1.00 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
TVSNSPASQRTPGKRPIKRPAYWRTESEEEEENASLDEQDSLGACFKDAEYIYPSLESDDDDPALKSRPKKKKNSDDAPWSPKARVTPTLPKQDRPVREGT
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PHF8(23133)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1