SAB5702186
Anti-ACVR1 Antibody, clone 1J7G4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ACVR1, ACTRI, ACVR1A, ACVRLK2, ALK2, FOP, SKR1, TSRI, activin receptor type-1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1J7G4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
57 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1.2 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:1000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
VLWEVARRMVSNGIVEDYKPPFYDVVPNDPSFEDMRKVVCVDQQRPNIPNRWFSDPTLTSLAKLMKECWYQNPSARLTALRIKKTLTKIDNSLDKLKTDC
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACVR1(90)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)