SAB5702184
Anti-Caspase-6 Antibody, clone 6D7S2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CASP6,MCH2,caspase-6,Caspase-6 p18,Caspase-6
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6D7S2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
33 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
1.00 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
GIALIFNHERFFWHLTLPERRGTCADRDNLTRRFSDLGFEVKCFNDLKAEELLLKIHEVSTVSHADADCFVCVFLSHGEGNHIYAYDAKIEIQTLTGLFKGDKCHSLVGKPKIFIIQA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CASP6(839)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1