SAB5702183
Anti-NAIP Antibody, clone 6B9M10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
BIRC1, NLRB1, psiNAIP
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6B9M10, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
160 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
1.03 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MATQQKASDERISQFDHNLLPELSALLGLDAVQLAKELEEEEQKERAKMQKGYNSQMRSEAKRLKTFVTYEPYSSWIPQEMAAAGFYFTGVKSGIQCFCC
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NAIP(4671)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)