SAB5702171
Anti-IKKα Antibody, clone 2M10E3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CHUK,IKBKA,IKK-alpha,IKK1,IKKA,NFKBIKA,TCF16,IKK alpha
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2M10E3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
85 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MERPPGLRPGAGGPWEMRERLGTGGFGNVCLYQHRELDLKIAIKSCRLELSTKNRERWCHEIQIMKKLNHANVVKACDVPEELNILIHDVPLLAMEYCSG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHUK(1147)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1