SAB5702141
Anti-PRK2/PKN2 Antibody, clone 5O2G6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
PAK2, PRK2, PRKCL2, PRO2042, Pak-2, STK7
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5O2G6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
112 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.4 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MASNPERGEILLTELQGDSRSLPFSENVSAVQKLDFSDTMVQQKLDDIKDRIKREIRKELKIKEGAENLRKVTTDKKSLAYVDNILKKSNKKLEELHHKL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PKN2(5586)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1