SAB5702132
Anti-EHMT2 Antibody, clone 2I0Q4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
EHMT2, BAT8, C6orf30, G9A, GAT8, KMT1C, NG36, histone-lysine N-methyltransferase EHMT2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2I0Q4, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.53 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
AAAAGAAAAAAAEGEAPAEMGALLLEKETRGATERVHGSLGDTPRSEETLPKATPDSLEPAGPSSPASVTVTVGDEGADTPVGATPLIGDESENLEGDGDLRGGRILLGHATKSFPSSPSKGGSCPSRAKMSMTGAGKSPPSVQSLAMRLLSMPGAQGAAAAGSEPPPATTSPEGQPKVHRARKTMSKPGNGQPPVPEKRPPEIQHFRMSDDVHSLGKVTSDLAKRRKLNSGGGLSEELGSARRSGEVTLTKGDPGSLEEWETVVGDDFSLYYDSYSVDERVDSDSKSEVEALTEQLSE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EHMT2(10919)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1