SAB5702104
Anti-DCTN5 Antibody, clone 9W2S4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
DCTN5, dynactin subunit 5
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9W2S4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
20 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1.50 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MELGELLYNKSEYIETASGNKVSRQSVLCGSQNIVLNGKTIVMNDCIIRGDLANVRVGRHCVVKSRSVIRPPFKKFSKGVAFFPLHIGDHVFIEEDCVVNAAQIGSYVHVGKNCVIGRRCVLKDCCKILDNTVLPPETVVPPFTVFSGCPGLFSGELPECTQELMIDVTKSYYQKFLPLTQV
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DCTN5(84516)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)