SAB5702059
Anti-HSPB8/HSP22 Antibody, clone 3K10W1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CMT2L, DHMN2, E2IG1, H11, HMN2, HMN2A, HSP22
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3K10W1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
22 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.50 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MADGQMPFSCHYPSRLRRDPFRDSPLSSRLLDDGFGMDPFPDDLTASWPDWALPRLSSAWPGTLRSGMVPRGPTATARFGVPAEGRTPPPFPGEPWKVCV
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSPB8(26353)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1