SAB5702033
Anti-beta 2 Microglobulin Antibody, clone 5F0O7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
IMD43
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5F0O7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
14 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.42 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
SNFLNCYVSGFHPSDIEVDLLKNGERIEKVEHSDLSFSKDWSFYLLYYTEFTPTEKDEYACRVNHVTLSQPKIVKWDRDM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... B2M(567)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)