SAB5702023
Anti-GOLPH2 Antibody, clone 2Q4F0, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
C9orf155, GOLPH2, GP73, HEL46, PSEC0257, bA379P1.3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2Q4F0, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
73 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.80 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
VEKEETNEIQVVNEEPQRDRLPQEPGREQVVEDRPVGGRGFGGAGELGQTPQVQAALSVSQENPEMEGPERDQLVIPDGQEEEQEAAGEGRNQQKLRGEDD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GOLM1(51280)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)