SAB5701729
Anti-Phospho-c-Jun-S73 antibody produced in rabbit
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1.47 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer73)
Angaben zum Gen
human ... JUN(3725)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable