SAB5700257
Anti-YBX1 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
BP-8, CBF-A, CSDA2, CSDB, DBPB, EFI-A, MDR-NF1, NSEP-1, NSEP1, YB-1, YB1, YBX1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
35
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
0.29 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... YBX1(4904)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable