SAB5700154
Anti-TBP antibody produced in rabbit
Synonym(e):
GTF2D, GTF2D1, HDL4, SCA17, TBP, TFIID
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
35
37
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.66 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TBP(6908)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable