SAB5600202
Anti-PEG (methoxy group) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM105, purified immunoglobulin
Synonym(e):
methoxy group of Polyethylene glycol, methoxypoly(ethylene glycol)
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM105, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
all
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 0.02-0.5 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
western blot: 0.1— 1.0 μg/mL
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable