SAB5600114
Anti-CD140b (PDGF Receptor beta)antibody, Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM303, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Platelet-derived growth factor receptor beta
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM303, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1:250-1:500
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDGFRB(5159)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable