SAB5202515
Monoclonal Anti-7-Ketocholesterol-Atto 680 antibody produced in mouse
clone 3F7
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Atto 680 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG3
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)