SAB5202208
Monoclonal Anti-Kv3.2-Atto 655 antibody produced in mouse
clone S410-17
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Atto 655 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S410-17, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
90 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rat ... Kcnc2(246153)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss