Über diesen Artikel
NACRES:
NA.45
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
S326D-2, monoclonal
Application:
IF, WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
S326D-2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
30 kDa
species reactivity
human, African green monkey
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: 1:100, western blot: 1:1000
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Reep2(225362)
Immunogen
Fusion protein amino acids 111-254 (cytoplasmic C-terminus) of mouse REEP2
Physical form
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?