SAB5201881
Monoclonal Anti-HSP70-Atto 595 antibody produced in mouse
clone 1H11
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
(Atto 595 Conjugate)
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
70 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 1:250
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... HSPA1A(3303)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)